2,4-Difluoroanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Difluoro-1-methoxybenzene
PC2614E-25G PC2614E-5G PC2614E-100G
APOSPC2614E-25GEA 40.6 EUR
APOSPC2614E-25G APOSPC2614E-5G APOSPC2614E-100G
2,4-Difluoroanísol 98%
2,4-Difluoroanísol
Formula: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Pto. Ebullición: 53 °C/18mmHg
Densidad: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010731
Núm. CAS: 452-10-8
UN: 1993
ADR: 3,III