2,5-Difluoroanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,4-Difluoro-2-methoxybenzene
PC2614F-100G PC2614F-25G PC2614F-5G
APOSPC2614F-100GEA 259 EUR
APOSPC2614F-100G APOSPC2614F-25G APOSPC2614F-5G
2,5-Difluoroanísol 98%
2,5-Difluoroanísol
Formula: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Pto. Ebullición: 72…73 °C/25mmHg
Pto. de inflamación: 40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042561
Núm. CAS: 75626-17-4
UN: 1993
ADR: 3,III