3,4-Difluoroanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2614H-100G PC2614H-10G PC2614H-25G PC2614H-5G
APOSPC2614H-100GEA 105 EUR
APOSPC2614H-100G APOSPC2614H-10G APOSPC2614H-25G APOSPC2614H-5G
3,4-Difluoroanísol 98%
3,4-Difluoroanísol
Formula: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Densidad: 1,216 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010730
Núm. CAS: 115144-40-6
UN: 1993
ADR: 3,III