3,5-Difluoroanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3-Difluoro-5-methoxybenzene
PC2614J-100G PC2614J-25G PC2614J-5G
APOSPC2614J-100GEA 144 EUR
APOSPC2614J-100G APOSPC2614J-25G APOSPC2614J-5G
3,5-Difluoroanísol 98%
3,5-Difluoroanísol
Formula: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Pto. Ebullición: 145…148 °C
Densidad: 1,234 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042560
Núm. CAS: 93343-10-3
UN: 1993
ADR: 3,III