3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2615-1G PC2615-5G PC2615-25G
APOSPC2615-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2615-1G APOSPC2615-5G APOSPC2615-25G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116040
Núm. CAS: 886498-07-3