2,3-Difluorobenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC2615A-100G
PC2615A-10G
PC2615A-50G
PC2615A-25G
APOSPC2615A-100GEA
177
EUR
APOSPC2615A-100G
APOSPC2615A-10G
APOSPC2615A-50G
APOSPC2615A-25G
2,3-Difluorobenzaldehído 98%
2,3-Difluorobenzaldehído
Formula:
C₇H₄F₂O Pto. Ebullición: 70 °C/15mmHg Densidad: 1,301 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 58 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010292 Núm. CAS: 2646-91-5 UN: 1989 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...