2,4-Difluorobenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC2615B-100G
PC2615B-25G
APOSPC2615B-100GEA
80
EUR
APOSPC2615B-100G
APOSPC2615B-25G
2,4-Difluorobenzaldehído 98%
2,4-Difluorobenzaldehído
Tetrahedron Lett., 34, 6525 (1993): ortho-fluoro can be regioselectively displaced by nucleophiles.
Formula:
C₇H₄F₂O Pto. Ebullición: 32 °C/3mmHg Pto. de fusión: 44257 °C Densidad: 1,299 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 55 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010326 Núm. CAS: 1550-35-2 EINECS: 216-287-2 UN: 1989 ADR: 3,III |