2,5-Difluorobenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2615C-100G PC2615C-25G
APOSPC2615C-100GEA 144 EUR
APOSPC2615C-100G APOSPC2615C-25G
2,5-Difluorobenzaldehído 98%
2,5-Difluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄F₂O
Pto. Ebullición: 67…69 °C/17mmHg
Densidad: 1,308 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010327
Núm. CAS: 2646-90-4
UN: 1989
ADR: 3,III