2,6-Difluorobenzaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2615D-100G PC2615D-25G
APOSPC2615D-100GEA 125 EUR
APOSPC2615D-100G APOSPC2615D-25G
2,6-Difluorobenzaldehído 97%
2,6-Difluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄F₂O
Pto. Ebullición: 82…84 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 15…17 °C
Densidad: 1,317 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010293
Núm. CAS: 437-81-0