3,4-Difluorobenzaldehído 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2615E-100G PC2615E-10G PC2615E-25G
APOSPC2615E-100GEA 85.7 EUR
APOSPC2615E-100G APOSPC2615E-10G APOSPC2615E-25G
3,4-Difluorobenzaldehído 96%
3,4-Difluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄F₂O
Pto. Ebullición: 180 °C
Densidad: 1,288 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010328
Núm. CAS: 34036-07-2
EINECS: 422-180-3