3,5-Difluorobenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2615F-100G PC2615F-25G
APOSPC2615F-100GEA 56.7 EUR
APOSPC2615F-100G APOSPC2615F-25G
3,5-Difluorobenzaldehído 98%
3,5-Difluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄F₂O
Pto. Ebullición: 61…63 °C/43mmHg
Pto. de fusión: 17 °C
Densidad: 1,296 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010329
Núm. CAS: 32085-88-4
UN: 1989
ADR: 3,III