2,4-Difluorobenzamida 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2616-1G PC2616-5G
APOSPC2616-1GEA 14.7 EUR
APOSPC2616-1G APOSPC2616-5G
2,4-Difluorobenzamida 97%
2,4-Difluorobenzamida
Formula: C₇H₅F₂NO
MW: 157,12 g/mol
Pto. de fusión: 160…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015547
Núm. CAS: 85118-02-1
EINECS: 285-654-7