2,5-Difluorobenzamida 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2617-1G PC2617-5G PC2617-10G PC2617-25G
APOSPC2617-1GEA 14.7 EUR
APOSPC2617-1G APOSPC2617-5G APOSPC2617-10G APOSPC2617-25G
2,5-Difluorobenzamida 97%
2,5-Difluorobenzamida
Formula: C₇H₅F₂NO
Pto. de fusión: 116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015548
Núm. CAS: 85118-03-2