2,6-Difluorobenzamida 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2618-1KG PC2618-250G
APOSPC2618-1KGEA 226 EUR
APOSPC2618-1KG APOSPC2618-250G
2,6-Difluorobenzamida 99%
2,6-Difluorobenzamida
Formula: C₇H₅F₂NO
MW: 157,12 g/mol
Pto. de fusión: 145…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007972
Núm. CAS: 18063-03-1
EINECS: 241-972-8