3,4-Difluorobenzamida 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2619-100G PC2619-10G PC2619-50G
APOSPC2619-100GEA 114 EUR
APOSPC2619-100G APOSPC2619-10G APOSPC2619-50G
3,4-Difluorobenzamida 97%
3,4-Difluorobenzamida
Formula: C₇H₅F₂NO
MW: 157,12 g/mol
Pto. de fusión: 129…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015549
Núm. CAS: 85118-04-3
EINECS: 285-656-8