3,5-Difluorobenzamida 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2619D-100G PC2619D-25G PC2619D-5G
APOSPC2619D-100GEA 173 EUR
APOSPC2619D-100G APOSPC2619D-25G APOSPC2619D-5G
3,5-Difluorobenzamida 97%
3,5-Difluorobenzamida
Formula: C₇H₅F₂NO
MW: 157,12 g/mol
Pto. de fusión: 155…157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061138
Núm. CAS: 132980-99-5