1,2-Difluorobenceno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2620-1KG PC2620-2.5KG PC2620-500G
APOSPC2620-1KGEA 306 EUR
APOSPC2620-1KG APOSPC2620-2.5KG APOSPC2620-500G
1,2-Difluorobenceno 99%
1,2-Difluorobenceno
Formula: C₆H₄F₂
Pto. Ebullición: 92 °C
Pto. de fusión: –34 °C
Densidad: 1,158 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 1 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000284
Núm. CAS: 367-11-3
EINECS: 206-680-7
UN: 1993
ADR: 3,II