4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2623-5G PC2623-25G
APOSPC2623-5GEA 21.9 EUR
APOSPC2623-5G APOSPC2623-25G
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
Pto. de fusión: 106…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00674032
Núm. CAS: 53473-36-2