4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzoic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2628-1G PC2628-5G
APOSPC2628-1GEA 80 EUR
APOSPC2628-1G APOSPC2628-5G
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzoic acid 99%
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formula: C₈H₇FO₄S
Pto. de fusión: 215…216 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458082
Núm. CAS: 158608-00-5