1,3-Difluorobenceno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2630-100G PC2630-2.5KG PC2630-500G
APOSPC2630-100GEA 21.9 EUR
APOSPC2630-100G APOSPC2630-2.5KG APOSPC2630-500G
1,3-Difluorobenceno 99%
1,3-Difluorobenceno
Formula: C₆H₄F₂
MW: 114,09 g/mol
Pto. Ebullición: 82 °C
Pto. de fusión: –59 °C
Densidad: 1,163 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000327
Núm. CAS: 372-18-9
EINECS: 206-746-5
UN: 1993
ADR: 3,II