4'-Metoxi-3'-(trifluorometil)acetofenona 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2631-25G PC2631-5G
APOSPC2631-25GEA 265 EUR
APOSPC2631-25G APOSPC2631-5G
4'-Metoxi-3'-(trifluorometil)acetofenona 98+%
4'-Metoxi-3'-(trifluorometil)acetofenona
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
Pto. de fusión: 56…61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01091010
Núm. CAS: 149105-10-2