2,4,6-Trifluorobencilamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC2639-5G
PC2639-1G
PC2639-25G
APOSPC2639-5GEA
43.5
EUR
APOSPC2639-5G
APOSPC2639-1G
APOSPC2639-25G
2,4,6-Trifluorobencilamina 98%
2,4,6-Trifluorobencilamina
Formula:
C₇H₆F₃N Pto. Ebullición: 165 °C Densidad: 1,32 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 63 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236317 Núm. CAS: 214759-21-4 UN: 2735 ADR: 8,III |