1,4-Difluorobenceno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2640-500G PC2640-1KG
APOSPC2640-500GEA 195 EUR
APOSPC2640-500G APOSPC2640-1KG
1,4-Difluorobenceno 99%
1,4-Difluorobenceno
Formula: C₆H₄F₂
MW: 114,09 g/mol
Pto. Ebullición: 88…89 °C
Pto. de fusión: –13 °C
Densidad: 1,149 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000344
Núm. CAS: 540-36-3
EINECS: 208-742-9
UN: 1993
ADR: 3,II