Cloruro de 2,4-difluorobencenosulfonilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,4-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC2644-100G PC2644-25G PC2644-5G
APOSPC2644-100GEA 78.3 EUR
APOSPC2644-100G APOSPC2644-25G APOSPC2644-5G
Cloruro de 2,4-difluorobencenosulfonilo 98%
Cloruro de 2,4-difluorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₃ClF₂O₂S
MW: 212,6 g/mol
Pto. Ebullición: 101…102 °C/1mmHg
Densidad: 1,581 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042481
Núm. CAS: 13918-92-8
UN: 3265
ADR: 8,II