Cloruro de 2,6-difluorobencenosulfonilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2646-100G PC2646-25G
APOSPC2646-100GEA 168 EUR
APOSPC2646-100G APOSPC2646-25G
Cloruro de 2,6-difluorobencenosulfonilo 97%
Cloruro de 2,6-difluorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₃ClF₂O₂S
Pto. Ebullición: 105…110 °C/2mmHg
Densidad: 1,568 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085004
Núm. CAS: 60230-36-6
UN: 3265
ADR: 8,II