Cloruro de 3,4-difluorobencenosulfonilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC2646E-100G
PC2646E-25G
PC2646E-5G
APOSPC2646E-100GEA
87
EUR
APOSPC2646E-100G
APOSPC2646E-25G
APOSPC2646E-5G
Cloruro de 3,4-difluorobencenosulfonilo 98%
Cloruro de 3,4-difluorobencenosulfonilo
Formula:
C₆H₃ClF₂O₂S Pto. Ebullición: 105 °C/15mmHg Densidad: 1,586 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00153120 Núm. CAS: 145758-05-0 UN: 3265 ADR: 8,II |