Tris(2,2,2-trifluoroethyl) Phosphate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2653-25G PC2653-5G PC2653-100G
APOSPC2653-25GEA 0 EUR
APOSPC2653-25G APOSPC2653-5G APOSPC2653-100G
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) Phosphate
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) Phosphate
Formula: C₆H₆F₉O₄P
Pto. Ebullición: 83…86 °C/11mmHg
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 1,5941 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00233117
Núm. CAS: 358-63-4