Ácido 2,3-difluorobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2654-10G PC2654-250G PC2654-50G PC2654-25G PC2654-100G PC2654-500G
APOSPC2654-10GEA 19 EUR
APOSPC2654-10G APOSPC2654-250G APOSPC2654-50G APOSPC2654-25G APOSPC2654-100G APOSPC2654-500G
Ácido 2,3-difluorobenzoico 98%
Ácido 2,3-difluorobenzoico
Formula: C₇H₄F₂O₂
Pto. de fusión: 160…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010267
Núm. CAS: 4519-39-5