Ácido 2,4-difluorobenzoico 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC2655-100G
PC2655-500G
PC2655-1KG
APOSPC2655-100GEA
24.8
EUR
APOSPC2655-100G
APOSPC2655-500G
APOSPC2655-1KG
Ácido 2,4-difluorobenzoico 98+%
Ácido 2,4-difluorobenzoico
Formula:
C₇H₄F₂O₂ Pto. de fusión: 184…190 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011670 Núm. CAS: 1583-58-0 EINECS: 216-430-9 |