Ácido 2,5-difluorobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2656-100G PC2656-25G PC2656-500G
APOSPC2656-100GEA 55.1 EUR
APOSPC2656-100G APOSPC2656-25G APOSPC2656-500G
Ácido 2,5-difluorobenzoico 98%
Ácido 2,5-difluorobenzoico
Formula: C₇H₄F₂O₂
Pto. de fusión: 131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002410
Núm. CAS: 2991-28-8
EINECS: 221-060-6