Ácido 2,6-difluorobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2660-100G PC2660-2.5KG PC2660-500G
APOSPC2660-100GEA 21.9 EUR
APOSPC2660-100G APOSPC2660-2.5KG APOSPC2660-500G
Ácido 2,6-difluorobenzoico 98%
Ácido 2,6-difluorobenzoico
Formula: C₇H₄F₂O₂
Pto. Ebullición: 72…77 °C/13mmHg
Pto. de fusión: 156…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002411
Núm. CAS: 385-00-2
EINECS: 206-856-3