Ácido 3,4-difluorobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2662-100G PC2662-25G PC2662-500G
APOSPC2662-100GEA 42.2 EUR
APOSPC2662-100G APOSPC2662-25G APOSPC2662-500G
Ácido 3,4-difluorobenzoico 98%
Ácido 3,4-difluorobenzoico
Formula: C₇H₄F₂O₂
Pto. de fusión: 120…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011672
Núm. CAS: 455-86-7
EINECS: 207-249-6