Ácido 3,5-difluorobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2663-100G PC2663-500G
APOSPC2663-100GEA 109 EUR
APOSPC2663-100G APOSPC2663-500G
Ácido 3,5-difluorobenzoico 98%
Ácido 3,5-difluorobenzoico
Formula: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,1 g/mol
Pto. de fusión: 119…123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010323
Núm. CAS: 455-40-3
EINECS: 610-261-8