2,4-Difluorobenzohidrazida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Difluorobenzoic acid hydrazide, 2,4-Difluorobenzohydrazide, 2,4-Difluorobenzoic hydrazide, 2,4-Difluorobenzene-1-carbohydrazide
PC2664-1G PC2664-5G
APOSPC2664-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2664-1G APOSPC2664-5G
2,4-Difluorobenzohidrazida 98%
2,4-Difluorobenzohidrazida
Formula: C₇H₆F₂N₂O
MW: 172,13 g/mol
Pto. de fusión: 141…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173685
Núm. CAS: 118737-62-5