4-Bromo-2-fluorobenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Brom-4-cyan-3-fluorbenzene
PC2665-100G
APOSPC2665-100GEA 126 EUR
APOSPC2665-100G
4-Bromo-2-fluorobenzonitrilo 98%
4-Bromo-2-fluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
Pto. Ebullición: 238…239 °C
Pto. de fusión: 69…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143264
Núm. CAS: 105942-08-3
ADR: 6.1,III