3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 3-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid, 3-Fluoro-4-methoxycarbonylphenylboronic acid, 3-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
PC2667-25G
APOSPC2667-25GEA 115 EUR
APOSPC2667-25G
3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BFO₄
MW: 197,96 g/mol
Pto. de fusión: 180…184 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04115665
Núm. CAS: 505083-04-5