Ácido 2,4-difluoro-5-nitrobenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2670-100G PC2670-25G PC2670-5G
APOSPC2670-100GEA 151 EUR
APOSPC2670-100G APOSPC2670-25G APOSPC2670-5G
Ácido 2,4-difluoro-5-nitrobenzoico 97%
Ácido 2,4-difluoro-5-nitrobenzoico
Formula: C₇H₃F₂NO₄
Pto. de fusión: 125…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115713
Núm. CAS: 153775-33-8