Methyl-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)acetate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2671-10G PC2671-25G PC2671-5G
APOSPC2671-10GEA 24.8 EUR
APOSPC2671-10G APOSPC2671-25G APOSPC2671-5G
Methyl-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)acetate 98%
Methyl-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)acetate
Formula: C₉H₈ClFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800611
Núm. CAS: 214262-88-1