3-Bromo-4-(trifluorometoxi)fenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2672-5G PC2672-25G
APOSPC2672-5GEA 137 EUR
APOSPC2672-5G APOSPC2672-25G
3-Bromo-4-(trifluorometoxi)fenol
3-Bromo-4-(trifluorometoxi)fenol
Formula: C₇H₄BrF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864310
Núm. CAS: 886496-88-4