4-Bromo-2-fluoro-5-nitroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2673-1G PC2673-5G PC2673-25G
APOSPC2673-1GEA 27.7 EUR
APOSPC2673-1G APOSPC2673-5G APOSPC2673-25G
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroaniline
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroaniline
Formula: C₆H₄BrFN₂O₂
Pto. de fusión: 92…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08741367
Núm. CAS: 87547-06-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III