3-Fluoro-4-iodopiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2674-1G PC2674-5G
APOSPC2674-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2674-1G APOSPC2674-5G
3-Fluoro-4-iodopiridina 98%
3-Fluoro-4-iodopiridina
Formula: C₅H₃FIN
MW: 222,99 g/mol
Pto. de fusión: 85…89 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03092927
Núm. CAS: 22282-75-3