3-Fluoro-2-iodopiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2675-1G PC2675-250MG PC2675-5G
APOSPC2675-1GEA 89.9 EUR
APOSPC2675-1G APOSPC2675-250MG APOSPC2675-5G
3-Fluoro-2-iodopiridina
3-Fluoro-2-iodopiridina
Formula: C₅H₃FIN
MW: 222,99 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095288
Núm. CAS: 146141-04-0