3-Fluoro-5-iodopyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2676-1G PC2676-250MG
APOSPC2676-1GEA 29 EUR
APOSPC2676-1G APOSPC2676-250MG
3-Fluoro-5-iodopyridine
3-Fluoro-5-iodopyridine
Formula: C₅H₃FIN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08457780
Núm. CAS: 757950-13-3