2,3-Difluorobenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2677-25G PC2677-5G PC2677-1G
APOSPC2677-25GEA 109 EUR
APOSPC2677-25G APOSPC2677-5G APOSPC2677-1G
2,3-Difluorobenzonitrilo 98%
2,3-Difluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₃F₂N
Pto. Ebullición: 188 °C
Densidad: 1,254 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009976
Núm. CAS: 21524-39-0
EINECS: 244-418-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III