2,4-Difluorobenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2678-100G PC2678-500G PC2678-1KG
APOSPC2678-100GEA 40.6 EUR
APOSPC2678-100G APOSPC2678-500G APOSPC2678-1KG
2,4-Difluorobenzonitrilo 98%
2,4-Difluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₃F₂N
MW: 139,1 g/mol
Pto. Ebullición: 189 °C
Pto. de fusión: 43…49 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009826
Núm. CAS: 3939-09-1
EINECS: 223-523-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III