2,6-Difluorobenzonitrilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2680-100G PC2680-500G
APOSPC2680-100GEA 21.9 EUR
APOSPC2680-100G APOSPC2680-500G
2,6-Difluorobenzonitrilo 99%
2,6-Difluorobenzonitrilo
Reaction with guanidine carbonate gives 2,4-diamino-5-fluoroquinazoline, J. Hetero. Chem., 1988, 25, 1173
Formula: C₇H₃F₂N
Pto. Ebullición: 197…198 °C
Pto. de fusión: 25…32 °C
Densidad: 1,246 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001778
Núm. CAS: 1897-52-5
EINECS: 217-589-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III