2-Amino-5-fluoro-3-iodopyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2681-5G
APOSPC2681-5GEA 186 EUR
APOSPC2681-5G
2-Amino-5-fluoro-3-iodopyridine
2-Amino-5-fluoro-3-iodopyridine
Formula: C₅H₄FIN₂
MW: 238,0015 g/mol
Pto. de fusión: 70…78 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08688587
Núm. CAS: 823218-51-5