3,4-Difluorobenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2683-100G PC2683-25G
APOSPC2683-100GEA 37.7 EUR
APOSPC2683-100G APOSPC2683-25G
3,4-Difluorobenzonitrilo 98%
3,4-Difluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₃F₂N
MW: 139,1 g/mol
Pto. Ebullición: 180 °C
Pto. de fusión: 48…54 °C
Pto. de inflamación: 69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011666
Núm. CAS: 64248-62-0
EINECS: 264-751-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III