3,5-Difluorobenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2684-10G PC2684-250G PC2684-50G
APOSPC2684-10GEA 21.9 EUR
APOSPC2684-10G APOSPC2684-250G APOSPC2684-50G
3,5-Difluorobenzonitrilo 98%
3,5-Difluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₃F₂N
MW: 139,1 g/mol
Pto. Ebullición: 166 °C
Pto. de fusión: 86…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010311
Núm. CAS: 64248-63-1
EINECS: 264-752-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III