1,2-Difluoro-3-iodobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2686-1G PC2686-5G
APOSPC2686-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2686-1G APOSPC2686-5G
1,2-Difluoro-3-iodobenzene 97%
1,2-Difluoro-3-iodobenzene
Formula: C₆H₃F₂I
MW: 239,9893 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458090
Núm. CAS: 64248-57-3